Drukuj
5-Carboxy-2-methoxyphenylboronic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Borono-4-methoxybenzoic acid
OR3620-1G OR3620-500MG
APOSOR3620-1GEA 1340 PLN
APOSOR3620-1G APOSOR3620-500MG
5-Carboxy-2-methoxyphenylboronic acid 98%
5-Carboxy-2-methoxyphenylboronic acid
Formuła: C₈H₉BO₅
MW: 195.9700 g/mol
Temp. topnienia: 207…210 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06203261
Numer CAS: 730971-32-1