Drukuj
N-Methylallylamine
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR3619-25G OR3619-5G OR3619-100G
APOSOR3619-25GEA 131 PLN
APOSOR3619-25G APOSOR3619-5G APOSOR3619-100G
N-Methylallylamine
N-Methylallylamine
Formuła: C₄H₉N
Temp. Wrzenia: 61…66 °C
Gęstość: 0,748 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: –8 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00008641
Numer CAS: 627-37-2
Numer WE (dawny EINECS): 210-996-0
Jednostka: 3286
ADR: 3+6.1+8,II