Drukuj
Propen-1-ylboronic acid pinacol ester 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR361552-1G OR361552-5G
APOSOR361552-1GEA 1890 PLN
APOSOR361552-1G APOSOR361552-5G
Propen-1-ylboronic acid pinacol ester 98%
Propen-1-ylboronic acid pinacol ester
Formuła: C₉H₁₇BO₂
Gęstość: 0,881 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 53 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD15143598
Numer CAS: 72824-05-6
Jednostka: 1993
ADR: 3,III