Drukuj
1-Isopropyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR361314-1G OR361314-5G
APOSOR361314-1GEA 122 PLN
APOSOR361314-1G APOSOR361314-5G
1-Isopropyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester 98%
1-Isopropyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Formuła: C₁₂H₂₁BN₂O₂
Temp. topnienia: 36…44 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD11867881
Numer CAS: 879487-10-2