Drukuj
2,3-Dihydro-1H-inden-1-amine hydrochloride 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Aminoindane hydrochloride
OR3610-100G OR3610-25G OR3610-5G
APOSOR3610-100GEA 551 PLN
APOSOR3610-100G APOSOR3610-25G APOSOR3610-5G
2,3-Dihydro-1H-inden-1-amine hydrochloride 98%
2,3-Dihydro-1H-inden-1-amine hydrochloride
Formuła: C₉H₁₂ClN
Temp. topnienia: 206…210 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00054294
Numer CAS: 70146-15-5