Drukuj
6-Bromo-2-pyridineboronic acid pinacol ester 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Bromo-6-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine, 6-Bromo-2-pyridylboronic acid Pinacol ester, 6-Bromopyridine-2-boronic acid pinacol ester, 2-(6-Bromo-2-pyridyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
OR360154-10G OR360154-25G OR360154-5G
APOSOR360154-10GEA 574 PLN
APOSOR360154-10G APOSOR360154-25G APOSOR360154-5G
6-Bromo-2-pyridineboronic acid pinacol ester 98%
6-Bromo-2-pyridineboronic acid pinacol ester
Formuła: C₁₁H₁₅BBrNO₂
Temp. topnienia: 125…127 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06796177
Numer CAS: 651358-83-7