Drukuj
3-(Trimethylsilyl)phenylboronic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (3-(Trimethylsilyl)phenyl)boronic acid
OR360037-1G OR360037-25G OR360037-5G
APOSOR360037-1GEA 110 PLN
APOSOR360037-1G APOSOR360037-25G APOSOR360037-5G
3-(Trimethylsilyl)phenylboronic acid 98%
3-(Trimethylsilyl)phenylboronic acid
Formuła: C₉H₁₅BO₂Si
Temp. topnienia: 145…150 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD03093884
Numer CAS: 177171-16-3