Drukuj
5-(Methylsulphonyl)pyridine-3-boronic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR3598-1G OR3598-250MG
APOSOR3598-1GEA 0 PLN
APOSOR3598-1G APOSOR3598-250MG
5-(Methylsulphonyl)pyridine-3-boronic acid 98%
5-(Methylsulphonyl)pyridine-3-boronic acid
Formuła: C₆H₈BNO₄S
Temp. topnienia: 123…125 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08689536
Numer CAS: 913836-01-8