Drukuj
5-Oxazolecarboxylic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Oxazole-5-carboxylic acid
OR3589-500MG OR3589-25G OR3589-5G
APOSOR3589-500MGEA 182 PLN
APOSOR3589-500MG APOSOR3589-25G APOSOR3589-5G
5-Oxazolecarboxylic acid 98%
5-Oxazolecarboxylic acid
Formuła: C₄H₃NO₃
MW: 113.07 g/mol
Temp. topnienia: 226…230 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD04114931
Numer CAS: 118994-90-4