Drukuj
2,5-Dichlorobenzophenone 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (2,5-Dichlorophenyl)(phenyl)methanone
OR3586-100G OR3586-25G
APOSOR3586-100GEA 290 PLN
APOSOR3586-100G APOSOR3586-25G
2,5-Dichlorobenzophenone 98%
2,5-Dichlorobenzophenone
Formuła: C₁₃H₈Cl₂O
Temp. topnienia: 88…90 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00079746
Numer CAS: 16611-67-9