Drukuj
4-Benzyl-3-thiosemicarbazide 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR3584-1G OR3584-5G
APOSOR3584-1GEA 298 PLN
APOSOR3584-1G APOSOR3584-5G
4-Benzyl-3-thiosemicarbazide 95%
4-Benzyl-3-thiosemicarbazide
Formuła: C₈H₁₁N₃S
Temp. topnienia: 128…131 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00025145
Numer CAS: 13431-41-9
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III