Drukuj
2,5-Dibromo-3-nitropirydyna 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR3579-100G OR3579-25G
APOSOR3579-100GEA 385 PLN
APOSOR3579-100G APOSOR3579-25G
2,5-Dibromo-3-nitropirydyna 98%
2,5-Dibromo-3-nitropirydyna
Formuła: C₅H₂Br₂N₂O₂
Temp. topnienia: 94 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09266223
Numer CAS: 15862-37-0