Drukuj
2-Chloro-6-metylo-5-nitropirydyna 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR3578-25G OR3578-5G
APOSOR3578-25GEA 145 PLN
APOSOR3578-25G APOSOR3578-5G
2-Chloro-6-metylo-5-nitropirydyna 98%
2-Chloro-6-metylo-5-nitropirydyna
Formuła: C₆H₅ClN₂O₂
Temp. topnienia: 54…58 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00234160
Numer CAS: 22280-60-0