Drukuj
2,3-Dihydro-N,N-dimethyl-5(1H)-indolesulphonamide 95+%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: N,N-Dimethylindoline-5-sulphonamide
OR3558-10G OR3558-1G OR3558-5G
APOSOR3558-10GEA 4140 PLN
APOSOR3558-10G APOSOR3558-1G APOSOR3558-5G
2,3-Dihydro-N,N-dimethyl-5(1H)-indolesulphonamide 95+%
2,3-Dihydro-N,N-dimethyl-5(1H)-indolesulphonamide
Formuła: C₁₀H₁₄N₂O₂S
MW: 226.3 g/mol
Temp. topnienia: 108…111 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00214476
Numer CAS: 99169-99-0