Drukuj
2-Acetamidothiazole 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR3555-25G OR3555-100G
APOSOR3555-25GEA 319 PLN
APOSOR3555-25G APOSOR3555-100G
2-Acetamidothiazole 96%
2-Acetamidothiazole
Formuła: C₅H₆N₂OS
Temp. topnienia: 204…206 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00016892
Numer CAS: 2719-23-5