Drukuj
Ethyl-5-oxazolecarboxylate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Ethyl oxazole-5-carboxylate
OR3553-5G OR3553-25G
APOSOR3553-5GEA 116 PLN
APOSOR3553-5G APOSOR3553-25G
Ethyl-5-oxazolecarboxylate
Ethyl-5-oxazolecarboxylate
Formuła: C₆H₇NO₃
Temp. Wrzenia: 60 °C/2,25mmHg
Gęstość: 1,163 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 79 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD04114930
Numer CAS: 118994-89-1