Drukuj
3-Bromo-5-chlorobenzoic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR3540-10G OR3540-25G OR3540-5G
APOSOR3540-10GEA 124 PLN
APOSOR3540-10G APOSOR3540-25G APOSOR3540-5G
3-Bromo-5-chlorobenzoic acid 98%
3-Bromo-5-chlorobenzoic acid
Formuła: C₇H₄BrClO₂
MW: 235.46 g/mol
Temp. topnienia: 189…194 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06797227
Numer CAS: 42860-02-6