Drukuj
(4-Chloro-2-pyridinyl)methanol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (4-Chloropyridin-2-yl)methanol, 4-Chloro-2-(hydroxymethyl)pyridine
OR3538-1G OR3538-5G
APOSOR3538-1GEA 110 PLN
APOSOR3538-1G APOSOR3538-5G
(4-Chloro-2-pyridinyl)methanol 97%
(4-Chloro-2-pyridinyl)methanol
Formuła: C₆H₆ClNO
Temp. topnienia: 38…40 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07437885
Numer CAS: 63071-10-3