Drukuj
Methyl-6-bromopicolinate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Methyl 6-bromopicolinate, Methyl 6-bromopyridine-2-carboxylate, 6-Bromopyridine-2-carboxylic acid methyl ester, 6-Bromopicolinic acid methyl ester
OR3536-1G OR3536-5G
APOSOR3536-1GEA 110 PLN
APOSOR3536-1G APOSOR3536-5G
Methyl-6-bromopicolinate 98%
Methyl-6-bromopicolinate
Formuła: C₇H₆BrNO₂
Temp. topnienia: 92…96 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06203934
Numer CAS: 26218-75-7