Drukuj
2-Bromo-4'-(dimethylamino)acetophenone 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR3530-1G OR3530-250MG OR3530-5G
APOSOR3530-1GEA 284 PLN
APOSOR3530-1G APOSOR3530-250MG APOSOR3530-5G
2-Bromo-4'-(dimethylamino)acetophenone 95%
2-Bromo-4'-(dimethylamino)acetophenone
Formuła: C₁₀H₁₂BrNO
Temp. topnienia: 89…92 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD06409221
Numer CAS: 37904-72-6
Jednostka: 3261
ADR: 8,III