Drukuj
5-Bromo-2-hydroxy-6-picoline 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Bromo-6-hydroxy-2-methylpyridine, 5-Bromo-6-methylpyridin-2-ol
OR3528-1G OR3528-25G OR3528-5G
APOSOR3528-1GEA 110 PLN
APOSOR3528-1G APOSOR3528-25G APOSOR3528-5G
5-Bromo-2-hydroxy-6-picoline 98%
5-Bromo-2-hydroxy-6-picoline
Formuła: C₆H₆BrNO
Temp. topnienia: 199…203 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03427653
Numer CAS: 54923-31-8