Drukuj
1-Acetylonaftalen 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1'-Acetonaphthone, α-acetonaphthone, 1'-Acetylnaphthalene, Methyl α-naphthyl ketone, Methyl 1-naphthyl ketone, 1-Acetonaphthone
OR3521-500G OR3521-25G OR3521-100G
APOSOR3521-500GEA 240 PLN
APOSOR3521-500G APOSOR3521-25G APOSOR3521-100G
1-Acetylonaftalen 95%
1-Acetylonaftalen
Formuła: C₁₂H₁₀O
Temp. Wrzenia: 301…303 °C
Gęstość: 1,12 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004013
Numer CAS: 941-98-0
Numer WE (dawny EINECS): 213-384-1