Drukuj
3,5-Dimethylisoxazole-4-boronic acid pinacol ester 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3,5-Dimethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)isoxazole, 3,5-dimethyl-4-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,2-oxazole
OR3516-5G OR3516-25G OR3516-100G
APOSOR3516-5GEA 110 PLN
APOSOR3516-5G APOSOR3516-25G APOSOR3516-100G
3,5-Dimethylisoxazole-4-boronic acid pinacol ester 97%
3,5-Dimethylisoxazole-4-boronic acid pinacol ester
Formuła: C₁₁H₁₈BNO₃
MW: 223.08 g/mol
Temp. topnienia: 94…99 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD05863910
Numer CAS: 832114-00-8