Drukuj
4-Methoxypicolinic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR3515-1G OR3515-5G
APOSOR3515-1GEA 182 PLN
APOSOR3515-1G APOSOR3515-5G
4-Methoxypicolinic acid 98%
4-Methoxypicolinic acid
Formuła: C₇H₇NO₃
Temp. topnienia: 207…208 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD04115716
Numer CAS: 29082-91-5