Drukuj
2,3,4,5-Tetramethyl-2-cyclopentenone 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR3509-5G OR3509-25G
APOSOR3509-5GEA 131 PLN
APOSOR3509-5G APOSOR3509-25G
2,3,4,5-Tetramethyl-2-cyclopentenone 95%
2,3,4,5-Tetramethyl-2-cyclopentenone
Formuła: C₉H₁₄O
Temp. Wrzenia: 100 °C/30mmHg
Gęstość: 0,917 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 73 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010248
Numer CAS: 54458-61-6