Drukuj
3-Hydrazinylbenzonitrile hydrochloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Cyanophenylhydrazine hydrochloride
OR350454-5G OR350454-1G
APOSOR350454-5GEA 124 PLN
APOSOR350454-5G APOSOR350454-1G
3-Hydrazinylbenzonitrile hydrochloride 97%
3-Hydrazinylbenzonitrile hydrochloride
Formuła: C7H8ClN3
MW: 169.6115 g/mol
Temp. topnienia: 194…196 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD03094642
Numer CAS: 2881-99-4