Drukuj
2-Tiouracyl 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Hydroxypyrimidine-2(1H)-thione
OR350373-100G OR350373-25G OR350373-250G
APOSOR350373-100GEA 218 PLN
APOSOR350373-100G APOSOR350373-25G APOSOR350373-250G
2-Tiouracyl 99%
2-Tiouracyl
Formuła: C₄H₄N₂OS
MW: 128.15 g/mol
Temp. topnienia: 340
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006039
Numer CAS: 141-90-2
Klasyfikacja Merck : 12,09504