Drukuj
Tiazol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR350371-25G OR350371-5G
APOSOR350371-25GEA 725 PLN
APOSOR350371-25G APOSOR350371-5G
Tiazol 98%
Tiazol
Formuła: C₃H₃NS
Temp. Wrzenia: 117…118 °C/760mmHg
Temp. topnienia: –33 °C
Gęstość: 1,198 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 26 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005315
Numer CAS: 288-47-1
Jednostka: 1993
ADR: 3,III