Drukuj
Sulfon fenylowo-winylowy 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Vinyl phenyl sulphone, (Vinylsulphonyl)benzene
OR350320-25G OR350320-1G OR350320-5G
APOSOR350320-25GEA 327 PLN
APOSOR350320-25G APOSOR350320-1G APOSOR350320-5G
Sulfon fenylowo-winylowy 97%
Sulfon fenylowo-winylowy
Formuła: C₈H₈O₂S
MW: 168.22 g/mol
Temp. topnienia: 68…70 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007554
Numer CAS: 5535-48-8