Drukuj
3-Nitrobenzylamine hydrochloride 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Nitrobenzylammonium hydrochloride
OR350302-25G OR350302-5G OR350302-100G
APOSOR350302-25GEA 899 PLN
APOSOR350302-25G APOSOR350302-5G APOSOR350302-100G
3-Nitrobenzylamine hydrochloride 98%
3-Nitrobenzylamine hydrochloride
Formuła: C₇H₉ClN₂O₂
MW: 188.62 g/mol
Temp. topnienia: 226…231 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012858
Numer CAS: 26177-43-5
Numer WE (dawny EINECS): 247-502-8