Drukuj
4-Nitrobenzophenone 97%
Dostawca: Apollo Scientific
OR350288-100G OR350288-25G OR350288-500G
APOSOR350288-100GEA 400 PLN
APOSOR350288-100G APOSOR350288-25G APOSOR350288-500G
4-Nitrobenzophenone 97%
4-Nitrobenzophenone
Formuła: C₁₃H₉NO₃
Temp. topnienia: 136…138 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007354
Numer CAS: 1144-74-7