Drukuj
3-Nitro-o-ksylen
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR350286-500G OR350286-1KG OR350286-250G
APOSOR350286-500GEA 656 PLN
APOSOR350286-500G APOSOR350286-1KG APOSOR350286-250G
3-Nitro-o-ksylen
3-Nitro-o-ksylen
Formuła: C₈H₉NO₂
Temp. Wrzenia: 244…246 °C
Temp. topnienia: 13…15 °C
Gęstość: 1,2129 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 107 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007162
Numer CAS: 83-41-0
Jednostka: 1665
ADR: 6.1,II