Drukuj
Methyl (S)-(+)-2-pyrrolidone-5-carboxylate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR350259-100G OR350259-25G OR350259-500G
APOSOR350259-100GEA 0 PLN
APOSOR350259-100G APOSOR350259-25G APOSOR350259-500G
Methyl (S)-(+)-2-pyrrolidone-5-carboxylate
Methyl (S)-(+)-2-pyrrolidone-5-carboxylate
Formuła: C₆H₉NO₃
Temp. Wrzenia: 90 °C/ 0,1mmHg
Gęstość: 1,226 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 113 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00080931
Numer CAS: 4931-66-2
Numer WE (dawny EINECS): 225-567-3