Drukuj
3-Methyl-6-nitro-1H-indazole 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR350252-100G OR350252-25G OR350252-5G
APOSOR350252-100GEA 450 PLN
APOSOR350252-100G APOSOR350252-25G APOSOR350252-5G
3-Methyl-6-nitro-1H-indazole 99%
3-Methyl-6-nitro-1H-indazole
Formuła: C₈H₇N₃O₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07082704
Numer CAS: 6494-19-5