Drukuj
2-Isopropyl-4-methylthiazole
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR350201-100G OR350201-25G OR350201-500G
APOSOR350201-100GEA 211 PLN
APOSOR350201-100G APOSOR350201-25G APOSOR350201-500G
2-Isopropyl-4-methylthiazole
2-Isopropyl-4-methylthiazole
Formuła: C₇H₁₁NS
Temp. Wrzenia: 92 °C
Gęstość: 1,001 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 58 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00036561
Numer CAS: 15679-13-7
Jednostka: 1993
ADR: 3,III