Drukuj
[4-(1H-Pyrazol-1-yl)phenyl]boronic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (4-(1H-Pyrazol-1-yl)phenyl)boronic acid
OR350198-1G OR350198-5G
APOSOR350198-1GEA 342 PLN
APOSOR350198-1G APOSOR350198-5G
[4-(1H-Pyrazol-1-yl)phenyl]boronic acid 98%
[4-(1H-Pyrazol-1-yl)phenyl]boronic acid
Formuła: C₉H₉BN₂O₂
MW: 188 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06739055
Numer CAS: 891270-35-2