Drukuj
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-O-tert-butyl-L-threonine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Fmoc-Thr(tBu)-OH, Nalpha-Fmoc-O-tert-butyl-L-threonine, O-tert-Butyl-Nalpha-Fmoc-L-threonine, FMOC-O-tert-Butyl-L-threonine
OR350183-100G OR350183-500G
APOSOR350183-100GEA 464 PLN
APOSOR350183-100G APOSOR350183-500G
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-O-tert-butyl-L-threonine 97%
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-O-tert-butyl-L-threonine
Formuła: C₂₃H₂₇NO₅
MW: 397.5 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00077075
Numer CAS: 71989-35-0