Drukuj
6-Chloropyrimidin-4(1H)-one 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR350089-1G OR350089-25G OR350089-5G
APOSOR350089-1GEA 319 PLN
APOSOR350089-1G APOSOR350089-25G APOSOR350089-5G
6-Chloropyrimidin-4(1H)-one 97%
6-Chloropyrimidin-4(1H)-one
Formuła: C₄H₃ClN₂O
Temp. topnienia: 194…195 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00233957
Numer CAS: 4765-77-9