Drukuj
4-(Benzyloxy)benzenesulphonyl chloride 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR350065-1G OR350065-5G OR350065-250MG OR350065-500MG
APOSOR350065-1GEA 108 PLN
APOSOR350065-1G APOSOR350065-5G APOSOR350065-250MG APOSOR350065-500MG
4-(Benzyloxy)benzenesulphonyl chloride 98%
4-(Benzyloxy)benzenesulphonyl chloride
Formuła: C₁₃H₁₁ClO₃S
Temp. topnienia: 102…105 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04035557
Numer CAS: 87001-32-9
Jednostka: 3261
ADR: 8,III