Drukuj
1,3-Adamantanedicarboxylic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 1,3-Adamantanedicarboxylic Acid, 1,3-Dicarboxyadamantane, (1s,3s,5r,7r)-Adamantane-1,3-dicarboxylic acid
OR350008-25G OR350008-100G
APOSOR350008-25GEA 443 PLN
APOSOR350008-25G APOSOR350008-100G
1,3-Adamantanedicarboxylic acid 97%
1,3-Adamantanedicarboxylic acid
Formuła: C₁₂H₁₆O₄
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00167790
Numer CAS: 39269-10-8