Drukuj
Kwas 1-aminocykloheksanokarboksylowy 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR350005-100G OR350005-25G OR350005-5G
APOSOR350005-100GEA 1220 PLN
APOSOR350005-100G APOSOR350005-25G APOSOR350005-5G
Kwas 1-aminocykloheksanokarboksylowy 98%
Kwas 1-aminocykloheksanokarboksylowy
Formuła: C₇H₁₃NO₂
Temp. topnienia: >300 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001487
Numer CAS: 2756-85-6