Drukuj
2-Methoxy-4-pyridineboronic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 2-Methoxy-4-pyridylboronic acid, 2-Methoxypyridine-4-boronic acid, (2-Methoxypyridin-4-yl)boronic acid
OR3487-10G OR3487-1G OR3487-5G
APOSOR3487-10GEA 981 PLN
APOSOR3487-10G APOSOR3487-1G APOSOR3487-5G
2-Methoxy-4-pyridineboronic acid 97%
2-Methoxy-4-pyridineboronic acid
Formuła: C₆H₈BNO₃
Temp. topnienia: 65…70 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD07368877
Numer CAS: 762262-09-9