Drukuj
3-Ethynyltoluene
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR3481-1G OR3481-25G OR3481-5G
APOSOR3481-1GEA 110 PLN
APOSOR3481-1G APOSOR3481-25G APOSOR3481-5G
3-Ethynyltoluene
3-Ethynyltoluene
Formuła: C₉H₈
Temp. Wrzenia: 170…175 °C
Gęstość: 0,9 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 25 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01318174
Numer CAS: 766-82-5
Jednostka: 3295
ADR: 3,III