Drukuj
3-Formyl-6-methoxypyridine
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 6-Methoxypyridine-3-carbaldehyde, 6-Methoxynicotinaldehyde, 6-Methoxypyridine-3-carboxaldehyde, 2-Methoxypyridine-5-carboxaldehyde, 6-Methoxy-3-pyridinecarboxaldehyde
OR3477-1G OR3477-5G
APOSOR3477-1GEA 110 PLN
APOSOR3477-1G APOSOR3477-5G
3-Formyl-6-methoxypyridine
3-Formyl-6-methoxypyridine
Formuła: C₇H₇NO₂
Temp. topnienia: 49…54 °C
Temp. Zapłonu: 107 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD02683446
Numer CAS: 65873-72-5