Drukuj
3,4-Dinitrobenzoic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR3469-25G OR3469-5G OR3469-1G
APOSOR3469-25GEA 1790 PLN
APOSOR3469-25G APOSOR3469-5G APOSOR3469-1G
3,4-Dinitrobenzoic acid 98%
3,4-Dinitrobenzoic acid
Formuła: C₇H₄N₂O₆
Temp. topnienia: 163…167 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007255
Numer CAS: 528-45-0
Numer WE (dawny EINECS): 208-433-9