Drukuj
α,α-Dimetoksytoluen
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Benzaldehyde dimethyl acetal
OR3467-100G OR3467-500G OR3467-1KG
APOSOR3467-100GEA 110 PLN
APOSOR3467-100G APOSOR3467-500G APOSOR3467-1KG
α,α-Dimetoksytoluen
α,α-Dimetoksytoluen
Formuła: C₉H₁₂O₂
Temp. Wrzenia: 196 °C
Gęstość: 1,01 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 69 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008491
Numer CAS: 1125-88-8
Numer WE (dawny EINECS): 214-413-0