Drukuj
5-Bromo-2-hydroxy-3-nitro-4-picoline 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 5-Bromo-2-hydroxy-4-methyl-3-nitropyridine, 5-bromo-2-hydroxy-3-nitro-4-picoline
OR3464-1G OR3464-5G
APOSOR3464-1GEA 145 PLN
APOSOR3464-1G APOSOR3464-5G
5-Bromo-2-hydroxy-3-nitro-4-picoline 98%
5-Bromo-2-hydroxy-3-nitro-4-picoline
Formuła: C₆H₅BrN₂O₃
Temp. topnienia: 240…243 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06659520
Numer CAS: 228410-90-0