Drukuj
2-Bromo-N,N-diethylbenzamide 97%
Dostawca: Apollo Scientific
OR3462-1G OR3462-5G
APOSOR3462-1GEA 131 PLN
APOSOR3462-1G APOSOR3462-5G
2-Bromo-N,N-diethylbenzamide 97%
2-Bromo-N,N-diethylbenzamide
Formuła: C₁₁H₁₄BrNO
Temp. Wrzenia: 138…140 °C/2mmHg
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00457139
Numer CAS: 76041-86-6