Drukuj
3-Methylisothiazole-5-carboxylic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR346142-1G OR346142-500MG
APOSOR346142-1GEA 5250 PLN
APOSOR346142-1G APOSOR346142-500MG
3-Methylisothiazole-5-carboxylic acid
3-Methylisothiazole-5-carboxylic acid
Formuła: C₅H₅NO₂S
MW: 143.17 g/mol
Temp. topnienia: 201…202 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11110341
Numer CAS: 66975-83-5