Drukuj
N-Boc-1,6-diaminohexane 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: N-tert-Butoxycarbonyl-1,6-hexanediamine, N-Boc-1,6-Diaminohexane
OR345618-25G OR345618-100G
APOSOR345618-25GEA 406 PLN
APOSOR345618-25G APOSOR345618-100G
N-Boc-1,6-diaminohexane 97%
N-Boc-1,6-diaminohexane
Formuła: C₁₁H₂₄N₂O₂
MW: 216.33 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00671489
Numer CAS: 51857-17-1